Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con unión de soldadura suave de 200 mm de diám. x 50 mm de altura
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seam and an internal height of 50mm and diameter of 200mm.
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.222-078
Detalles adicionales : Peso : 0.61000kg
Descripción
- Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 50 mm
- Diámetro: 200 mm
- Pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistentes a temperaturas de hasta 170 °C
Especificaciones
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable |
200mm | |
8 mm | |
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervalo principal de acuerdo con ISO 565 (aberturas de mallas) | |
50 mm |