Learn More
Fisherbrand™ Espátulas llanas de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Espátula llana con revestimiento de PTFE
- Se suministran en paquetes estándar de 1
- Excelente resistencia al calor y gran estabilidad criogénica
- Aplicado como revestimiento único de autocebado de PTFE
- El coeficiente de fricción está generalmente en el intervalo de 0,05 a 0,20
Especificaciones
1 unidad | |
Espátula llana | |
De -195 °C a +260 °C | |
175 mm |
PTFE Xylan™ | |
Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas | |
Acero inoxidable |