Learn More
RUBIS Pinzas de Alta Precisión
Pinzas de Alta Pecisión - Antimagnéticas/Antiácidas SS
19.83€ - 36.75€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable antiácido/antimagnético |
---|---|
Tipo de producto | Pinzas de alta precisión |
Cantidad (n.º por caja) | Each |
Código de producto | Marca | Diseñar | Estilo de punta | Longitud (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diseñar | Estilo de punta | Longitud (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11713426
|
RUBIS
3 |
Straight | Punto ultra fino | 120 mm | 4.72 in. |
20.63€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11783256
|
RUBIS
00 |
Straight | puntas gruesas | 115 mm | 4.52 in. |
20.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11783266
|
RUBIS
FTP |
Straight | Punto ultra delgado y redondeado | 120 mm | 4.72 in. |
30.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11773266
|
RUBIS
0C9 |
Straight | Ultrafinos | 90 mm | 3.54 in. |
19.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11733266
|
RUBIS
H |
Straight, Strong, Sturdy | Fino | 90 mm | 3.54 in. |
20.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11723426
|
RUBIS
3L |
Straight, Self Locking | Pointed, Ultra Fine | 120 mm | 4.72 in. |
36.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11733426
|
RUBIS
2AL |
Straight, Self-Locking | Punto plano/redondeado | 120 mm | 4.72 in. |
28.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr effektiv
- Zuverlässig
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Especificaciones
Acero inoxidable antiácido/antimagnético | |
Pinzas de alta precisión | |
Each |