Learn More
Bochem™ Espátula de acero inoxidable para farmacéuticos
Incluye hoja de acero inoxidable. La espátula para farmacéutico de acero inoxidable Bochemtrade; tiene un asa de madera.
4.40€ - 7.65€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo de producto | Espátula para farmacéuticos |
Material de la hoja | Acero inoxidable |
Material del mango | Madera |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10654301
|
Bochem™
3491 |
190 mm | 100 mm |
7.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10272011
|
Bochem™
3492 |
230 mm | 130 mm |
4.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10455791
|
Bochem™
3495 |
310 mm | 200 mm |
7.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Asa de madera
- Hoja larga
Especificaciones
1 unidad | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable |
Espátula para farmacéuticos | |
Madera | |
Madera |