Learn More
Bochem™ Tijeras de papel de acero inoxidable
11.20€ - 36.45€
Especificaciones
Tipo de producto | Tijeras para papel |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Estilo de punta | Afilada/afilada |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10779451
|
Bochem™
4160 |
175 mm |
11.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10018061
|
Bochem™
4161 |
200 mm |
15.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10633731
|
Bochem™
4163 |
250 mm |
20.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10709621
|
Bochem™
4164 |
275 mm |
29.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10578121
|
Bochem™
4165 |
300 mm |
36.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Tijeras para papel | |
Acero inoxidable | |
Afilada/afilada |