Learn More
Fisherbrand™ Pesa de calibración de acero especial para alambres con certificado E2
Asegure la precisión de la calibración y las mediciones comparativas. La pesa de calibración Fisherbrand™ de acero especial con certificado E2 para alambres es una pesa individual muy precisa, con una masa nominal de 5 mg. Esta pesa para alambres cumple los requisitos de la clase E2 y cuenta con el certificado ISO 17025.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
Descripción
La gama de pesas de referencia Fisherbrand™ incluye este estándar de peso para alambres y pesa estándar. Está fabricada con acero especial no magnetizable y de larga duración y se ajusta a la clase E2 de la OIML.- CCumple con los requisitos ISO 17025 para su uso en laboratorios de ensayo y calibración
- Disponible en una gama de pesos nominales, de 1 a 10.000 g
- Ideal para garantizar la calidad de acuerdo con la ISO 9001ff
- Instrumentos de ajuste, pruebas y calibración para balanzas de precisión de clase I
- Pesaje de alta precisión o realización de mediciones comparativas en balanzas o comparadores de mediciones de clase I
- Garantía de calidad de las básculas con menos de 1.000.000 de pasos
- Pesa de calibración y calibración oficial de pesas de las clases F1 y F2
Especificaciones
Pesa de calibración para alambres | |
E2 | |
Madera | |
8,0 kg/m3 |
ISO 17025 | |
Acero especial | |
5 mg | |
1 unidad |