Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Nuffield de acero inoxidable
Fabricado con acero inoxidable. La espátula Nuffield de acero inoxidable Fisherbrand™ se utiliza para aplicaciones estériles.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.09540kg
Descripción
- Patrón Nuffield
- Estéril
- Acero inoxidable
- Extremo redondo, curvo y de pala
- Espátula Nuffield, 140 mm, acero inoxidable
- Se suministran en paquetes estándar de 10
Especificaciones
10 paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
Espátula | |
De -196 °C a +550 °C | |
140 mm |
Estéril | |
Un extremo redondo y curvo; el otro extremo es una pala | |
Para aplicaciones estériles | |
Acero inoxidable |