Learn More
Fisherbrand™ Microespátulas Chattaway de acero inoxidable
Raspa y levanta materiales de frascos o matraces diminutos. Las espátulas Chattaway de acero inoxidable Fisherbrand™ no son magnéticas y tienen un acabado brillante.
18.30€ - 29.60€
Especificaciones
Cantidad | 5 paq. |
---|---|
Tipo de producto | Espátula Chattaway |
Anchura (métrico) | 4 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 1,6 mm (mango) |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11533482
|
Fisherbrand™
|
130 mm |
25.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11543482
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
22.35€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11553482
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
29.60€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11523482
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
18.30€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable
- El extremo doblado y redondeado raspa y levanta materiales de frascos y matraces
- Se adapta a matraces y botellas herméticas con cuellos de ≥4 mm de diámetro
Especificaciones
5 paq. | |
4 mm | |
Acero inoxidable |
Espátula Chattaway | |
1,6 mm (mango) |