Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Manual Crimper for clean room, adjustable
Provides a reproducible, secure vial closure
Marca:  Fisherbrand™
1306.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12686835
  • 1375.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acero inoxidable
  • Esterilizable para aplicaciones en salas limpias
  • Manual
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Pinzas de engarce de 32 mm
32 mm
Acero inoxidable
Esterilizable en autoclave