Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Manual Crimper for clean room, adjustable
Provides a reproducible, secure vial closure
Marca: Fisherbrand™
1372.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
Descripción
- Acero inoxidable
- Esterilizable para aplicaciones en salas limpias
- Manual
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Pinzas de engarce de 20 mm | |
20 mm | |
Acero inoxidable |