Learn More
Fisherbrand™ Tapas de acero inoxidable para tamices de ensayo
Ofrecen un cierre seguro para los tamices de ensayo de acero inoxidable Fisherbrand™.
24.40€ - 70.30€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Sirven para cerrar tamices de ensayo
Cantidad 1 unidad
Tipo Tapa de tamiz
Material Acero inoxidable
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
11507033
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
200mm
70.30€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11592573
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
100mm
24.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponibles en diámetros de 100 y 200 mm
  • Conforme a BS 410 Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000
Especificaciones
Especificaciones
Sirven para cerrar tamices de ensayo
1 unidad
Tapa de tamiz
Acero inoxidable