Learn More
Bochem™ Tijeras de laboratorio de acero inoxidable con mango de plástico
Utilice las tijeras de laboratorio de acero inoxidable con mango de plástico Bochem™ para todas sus necesidades de recorte y corte en el laboratorio.
10.50€ - 25.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Tijeras de laboratorio |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Estilo de punta | Afilado/redondo |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10288780
|
Bochem™
4020 |
130 mm |
10.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10300921
|
Bochem™
4022 |
200 mm |
25.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10084900
|
Bochem™
4021 |
150 mm |
14.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Las tijeras son de tipo 2, cada una con una punta de corte redonda y otra afilada
- Acero inoxidable
- Mango de plástico
Spécification
Tijeras de laboratorio | |
Acero inoxidable | |
Afilado/redondo |