Learn More
Cole-Parmer™ Cuchara/espátula de acero inoxidable para laboratorio
Marca: Cole-Parmer™ 01019-14
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
1Each | |
Espátulas de pesaje | |
Acero inoxidable |
5 ml | |
Para el muestreo de frascos de mayor tamaño | |
304,8mm |