Learn More
Socorex™ Agujas de inyección de acero inoxidable
Las agujas de inyección de acero inoxidable Socorex™, con calidad suiza, son agujas Luer Lock fiables y duraderas. Incluyen una caja dispensadora para realizar una extracción sencilla y segura y para dispensar agujas.
18.60€ - 59.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo | Aguja de inyección |
Material | Acero inoxidable |
Estilo de punta | Bisel afilado |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11857263
|
Socorex™
371.0503 |
25 g | 3 mm |
24.95€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11807273
|
Socorex™
371.0825 |
21 G | 25 mm |
18.60€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10594235
|
Socorex™
371.0840 |
21 G | 40 mm |
19.65€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11847273
|
Socorex™
371.1030 |
19 G | 30 mm |
19.65€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11867283
|
Socorex™
371.1630 |
16 G | 30 mm |
25.80€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11897283
|
Socorex™
371.2040 |
14 G | 40 mm |
31.90€
paquete de 12 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11807293
|
Socorex™
371.2050 |
14 G | 50 mm |
59.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11867273
|
Socorex™
371.1250 |
18 G | 50 mm |
28.95€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Acero inoxidable
- Bisel afilado
- Reutilizable
- Esterilizables en autoclave
- Incluye caja dispensadora con tapa deslizante para una retirada de la aguja fácil y segura
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Aguja de inyección | |
Acero inoxidable | |
Bisel afilado |