Learn More
Carver™ Platinas calefactadas de acero inoxidable
Las platinas calefactadas de acero controladas digitalmente permiten un control más preciso. Las platinas calefactadas de acero inoxidable Carver™ se controlan automáticamente desde un panel de control independiente.
Marca:  Carver™ 4286CE
Detalles adicionales : Peso : 45.00000kg
Código de producto. 11980017
  • 20620.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Special packaging extra freight cost. Please contact us for quotation
Descripción
Descripción
  • Control digital para mayor precisión
  • Los controladores de temperatura individuales controlan automáticamente la temperatura de la platina desde un panel de control independiente.
  • Adecuadas para todas las prensas del modelo C.
Especificaciones
Especificaciones
230 V
Prensas del modelo C.
Tamaño de la placa de 1,77 × 0,76 mm (6 × 6 pulgadas)
650 °F