Learn More
Bochem™ Cestillos graduados de acero inoxidable
Fabricadas con acero inoxidable 18/10.
111.00€ - 134.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cestillo graduado |
---|---|
Graduaciones | 1 L |
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10683511
|
Bochem™
8324 |
15 L | 310 mm | 305 mm |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10312911
|
Bochem™
8322 |
280 mm | 235 mm |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10182741
|
Bochem™
8321 |
8 L | 285 mm | 210 mm |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Sin anillo de base
- Graduado para 1 litro
- Las tapas se venden por separado
Especificaciones
Cestillo graduado | |
1 L | |
Acero inoxidable (18/10) |