Learn More
Gilson™ Fritas de acero inoxidable
Marca: Gilson™ 02010-44
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,96 mm | |
Microfiltro | |
2 μm | |
Frita |
4,87 mm | |
Acero inoxidable | |
0,78 mm |