Learn More
Gilson™ Fritas de acero inoxidable
Marca:  Gilson™ 02010-79
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12975680
  • 17.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
0,96 mm
Acero inoxidable
0,76 mm
3,17 mm
2 μm
Frita