Learn More
Gilson™ Frita de acero inoxidable
Marca:  Gilson™ 42711-59
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12923200
  • 35.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
1,9 cm
Acero inoxidable
0,16 cm
2,24 cm
20 μm
Frita