Learn More
Gilson™ Frita de acero inoxidable
Marca: Gilson™ 02010-57
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,48 cm | |
Sistemas HPLC | |
10 μm | |
Frita |
0,63 cm | |
Acero inoxidable | |
0,16 cm |