Learn More
Nickel Electro™ Fórceps de acero inoxidable
Extremos redondos de roma rectos. Las pinzas de acero inoxidable Nickel-Electro™ incluyen mordazas serradas.
Marca: Nickel Electro™ 7117
Detalles adicionales : Peso : 0.10350kg
Descripción
- Fórceps de acero inoxidable
- Mordazas rectas y serradas
- Extremos redondos de roma
- 300mm de longitud
Especificaciones
Romo | |
12 in | |
300 mm | |
300 mm |
1 unidad | |
Acero inoxidable | |
Pinzas/pinzas pequeñas de laboratorio |