Learn More
Fisherbrand™ Espátulas de hoja cónica plana de acero inoxidable
Obtenga resultados uniformes con estas espátulas de hoja cónica plana. Con una hoja plana y flexible de acero inoxidable; las espátulas de hoja cónica plana de níquel Fisherbrand™ son ideales para alisar, mezclar o limpiar después de los experimentos.
55.30€ - 104.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Espátula de hoja cónica plana |
---|---|
Diámetro exterior (métrico) | 3,6 mm |
Material | Níquel |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11573492
|
Fisherbrand™
|
120 mm |
104.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11583492
|
Fisherbrand™
|
180 mm |
55.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Hoja de acero inoxidable plana y flexible con acabado brillante
- Ideal para alisar, mezclar o limpiar después de los experimentos
- Especificación de níquel 200 (mínimo 99,6 % de contenido de níquel)
- Herramienta multiuso perfecta para mezclar, suavizar, puntuar, etc.
- Hoja cónica plana de laboratorio
- Longitud = 180 mm
- Anchura del extremo estrecho = 20 mm
- Anchura del extremo opuesto = 35 mm
Especificaciones
Espátula de hoja cónica plana | |
3,6 mm | |
Níquel |