Learn More
BD Aguja para adhesivos de resina de epoxi de acero inoxidable
Codificación por colores para facilitar la identificación del calibre de la aguja. Las agujas de acero inoxidable BD™ Microlance™ incorporan paredes finas para optimizar el flujo y encajar en jeringas Luer Slip. Estas agujas estériles envasadas individualmente garantizan una inserción más cómoda con menos riesgo de perforación.
Marca: BD 300700
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
El ángulo de deslizamiento exclusivo y el método de pulido permiten una menor incomodidad del paciente y menor riesgo de perforación.
- Agujas hipodérmicas con paredes finas para un flujo óptimo
- Se ajusta a jeringas conectadas a un adaptador Luer o conector Luer Lock
- Codificada por colores para un reconocimiento rápido de manómetro y facilitar así la selección del caudal adecuado
- Estéril y envasada individualmente para una aplicación de un solo uso e higiénica
- Agujas de acero inoxidable con adhesivos de resina epoxi
Especificaciones
Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives | |
100 agujas envueltas individualmente con cánula de pared fina | |
0,6 mm | |
Sí | |
Aguja | |
bisel | |
Estéril |
Azul | |
23 G | |
Para un solo uso | |
1,25 in | |
30 mm | |
SZR-150, con conexión a un adaptador Luer o conector Luer Lock |