Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class E2
Calibrate weights of lower accuracy classes. Fisherbrand™ Class E2 Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
927.50€ - 4017.40€
Especificaciones
Clasificación E2
Forma Cilíndrico
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Peso (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Peso (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15565119
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
200 g
1213.70€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15565129
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
De 1 g a 5 kg
4017.40€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15585119
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
De 1 g a 1 kg
1929.20€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15505109
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
De 1 g a 100 g
927.50€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Class E2 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Especificaciones
Especificaciones
E2
Cilíndrico