missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Bandeja de recogida de acero inoxidable para tamices de 400 mm de diámetro x 70 mm de altura interna
Marca: Linker Industrietechnik™ 554.070.200-905
Detalles adicionales : Peso : 1.42000kg
Especificaciones
Para tamices con un diám. de 400 mm y una altura interna de 70 mm | |
1Cada una | |
Acero inoxidable |
400mm | |
Bandeja de recogida |