Learn More
3M™ Limpiador y pulidor de acero inoxidable en aerosol
Limpiador y pulidor de acero inoxidable en aerosol
Marca:  3M™ 7000116804
Detalles adicionales : Peso : 7.20000kg Transport : UN number : 1950 Chem class : 2.1
Código de producto. 17227630
  • 263.00€ / 12 envases
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pule y protege todas las superficies de acero inoxidable en un solo paso
  • La pulverización se adhiere a superficies verticales y deja una película ligera y no grasienta que resiste las huellas dactilares y las marcas
  • No contiene productos químicos nocivos y es seguro su uso en áreas de preparación de alimentos
  • Agua con una agradable fragancia cítrica
Especificaciones
Especificaciones
Limpiador
600 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3M Stainless Steel Cleaner
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Aerosoles inflamables y no inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H223-Aerosol inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P211-No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
  • P251-No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
  • P410+P412-Proteger de la luz del sol No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: butane, isobutane, propane