Learn More
Socorex™ Cánula de irrigación curva de acero inoxidable
Marca: Socorex™ 376.30203B
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Cánula de irrigación | |
Acero inoxidable | |
203 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Para la alimentación segura de animales por nariz y boca | |
3,0 mm |