Learn More
Rogo Sampaic™ Pinzas de acero inoxidable Adson
Con pequeños dientes de interbloqueo que ayudan a sujetar y coger tejido. Los fórceps de acero inoxidable Rogo Sampaic™ Adson son una magnífica opción para su uso en materiales de vendaje, como algodón y gasa, durante los procedimientos quirúrgicos.
Marca: Rogo Sampaic™ FML001
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- 120mm de longitud
- Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Pinzas | |
Para la disección | |
Fino, redondo |
Acero inoxidable | |
10/paq. | |
120 mm |