Learn More
B Braun™ Agujas hipodérmicas
Diseñadas para la comodidad del paciente en una amplia gama de tamaños. Las agujas hipodérmicas B Braun™ proporcionan una superficie lisa con recubrimiento ligero de silicona diseñado para minimizar las molestias.
Marca:  B Braun™ 4665791
Detalles adicionales : Peso : 0.17100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10350621
  • 15.70€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
 El proceso de molienda y pulido único y altamente automatizado, junto con una lubricación de baja fricción están diseñados para obtener una nitidez incomparable y facilidad de penetración. El diseño transparente del cilindro proporciona una alta visibilidad para detectar el flashback.
  • Los cilindros codificados por colores cumplen con ISO 6009 para facilitar la identificación
  • Amplia gama de diámetros y longitudes
  • Calibres de 18G a 27G
  • Acero inoxidable tribiselado, ultrarápido, diseñado para provocar el mínimo dolor
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno (cono), Acero inoxidable con cromo-níquel
20 G
Para un dolor mínimo durante el pinchazo, de un solo uso
Aguja
Ultraafilada larga de tres biseles
Amarillo
0,9 mm
70 mm
Estéril