Learn More
Fisherbrand™ Estante de tinción con patrón de cordero
Acepta 25 portaobjetos de microscopio de 76 x 26 mm.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.37800kg
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable
- Para usar con la cubeta de tinción MNK-836-K
- Equipada con asa giratoria para facilitar la extracción de la cubeta
Especificaciones
Gradilla de tinción | |
Portaobjetos para microscopio (25) | |
Los portaobjetos para microscopio se venden sin varillas de vidrio de latón niquelado | |
100 mm | |
100 mm |
Patrón de cordero | |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
25 mm |