Learn More
Brady™ Etiquetas StainerBondz
Es resistente cuando se expone al xileno y otros productos químicos que se utilizan habitualmente en el proceso de tinción de portaobjetos
347.00€ - 434.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHS 2005/618/CE MCV |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Material | Poliéster |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11533844
|
Brady™
108240 |
0,9 in | 2,2 cm | 2 | 3000/paq. |
434.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13591500
|
Brady™
108242 |
0,3 in | 0,7 cm | 1 | 3000/paq. |
347.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Material B-481
- Cinta de la serie R6400
- Sin eliminación de impresión, deformación de etiquetas ni decoloración que provocarían que los códigos de barra fueran ilegibles
- La etiqueta se adhiere al portaobjetos
Especificaciones
RoHS 2005/618/CE MCV | |
Blanco | |
Poliéster | |
0,9 in |
Acrílico | |
Mate | |
Identificación general, ID de etiquetas de portaobjetos |