Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados apilables con asa y graduaciones azules
Apile vasos de precipitados cuando no se utilicen para ahorrar espacio. El vaso de precipitados graduado y apilable Buerkle™ con asa abierta incluye marcas de graduación en azul para facilitar la evaluación del volumen.
12.35€ - 18.05€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
Incluye | Asa, boquilla integrada |
Cantidad | Unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10468711
|
Buerkle™
7110-1000 |
1000 mL |
12.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10200422
|
Buerkle™
7110-2000 |
2000 mL |
18.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Vasos de precipitados graduados con graduación impresa en azul. Los vasos de precipitados se pueden apilar para ahorrar espacio durante el almacenamiento.- Asa abierta con boquilla de vertido integrada
- Polipropileno
- Forma cónica
- Transparente
- Esterilizable en autoclave
- A prueba de roturas
- Buena resistencia química
Especificaciones
Translúcido | |
Adecuado para productos alimenticios | |
Unidad | |
Esterilizable en autoclave | |
Escala de graduación azul |
Polipropileno | |
Asa, boquilla integrada | |
Vaso de precipitados | |
Sí |