Learn More
Hach™ Kit de calibración de estándares de turbidez Stablcal™
Desarrollado para su uso en cualquier turbidímetro. El kit de calibración de estándares de turbidez Hach™ Stablcal™, viales sellados ofrece diluciones de formacina real en viales individuales sellados con niveles de < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU y 7500 NTU (2662105 solo).
Marca:  Hach™ 2662105
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10070654
  • 695.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Developed for use in any turbidimeter. Hach™ Stablcal™ Turbidity Standards Calibration Kit, Sealed Vials are true Formazin dilutions in individual sealed vials of <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU and 7500 NTU (2662105 only) levels.
  • Soluciones de formacina premezcladas precisas: proporciona calibraciones precisas de turbidímetro
  • Basado en los estándares originales de formacina: contiene el mismo polímero de dispersión de luz y funciona de forma equivalente
  • La estabilidad mejorada ahorra tiempo y mano de obra: resultados repetibles sin preparar estándares en el laboratorio
  • Confianza en los resultados: basado en décadas de experiencia en la industria del agua potable
  • Cualquier turbidímetro: Se puede utilizar con turbidímetro 2100N/2100AN o 2100N/2100AN IS
Especificaciones
Especificaciones
Kit de calibración de estándares de turbidez Stablcal
Viales premezclados y sellados
< 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
2100N/N IS
Calibración de turbidímetros