Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil bajo
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los vasos de precipitado de perfil bajo Fisherbrand™ están graduados y se suministran en una gran variedad de capacidades.
19.90€ - 233.00€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Acabado | Mate |
Incluye | Boquilla |
Tipo | Vaso de precipitados |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15469073
|
Fisherbrand™
|
25 ml |
50.15€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15479073
|
Fisherbrand™
|
50 ml |
51.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15489073
|
Fisherbrand™
|
100 ml |
53.40€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15499073
|
Fisherbrand™
|
150 ml |
62.40€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15409083
|
Fisherbrand™
|
250 ml |
58.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15419083
|
Fisherbrand™
|
400 ml |
62.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15429083
|
Fisherbrand™
|
600 ml |
69.70€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15439083
|
Fisherbrand™
|
800 ml |
89.55€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15449083
|
Fisherbrand™
|
1000 ml |
128.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15459083
|
Fisherbrand™
|
2000 ml |
19.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15469083
|
Fisherbrand™
|
3000 ml |
38.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15479083
|
Fisherbrand™
|
5000 ml |
51.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15489083
|
Fisherbrand™
|
10 L |
233.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11972203
|
Fisherbrand™
|
5000 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los vasos de precipitado de perfil bajo Fisherbrand™ están graduados y se suministran en una gran variedad de capacidades.
Vasos de precipitado de vidrio borosilicatado Fisherbrand™. Forma de perfil bajo con pico y graduaciones. ISO 3819 DIN 12331.Especificaciones
Translúcido | |
Mate | |
Vaso de precipitados | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Perfil bajo |
Vidrio de borosilicato | |
Boquilla | |
Sí | |
Escala de graduación blanca |