Learn More
Nabertherm™ Recipiente rectangular
Recipiente rectangular para los hornos LHTC y LH.
Marca:  Nabertherm™ 699000279
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 15330345
  • 146.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • TMAX: 1600 °C
La carga se coloca en recipientes cerámicos para un uso óptimo del espacio del horno. Se pueden apilar hasta tres recipientes uno encima del otro en el horno. Cada recipiente tiene aberturas para una mejor ventilación. El recipiente superior también se debe cerrar con una tapa de cerámica.
Especificaciones
Especificaciones
1600 °C
Recipiente rectangular