Learn More
Gosselin™ Frasco cuadrado de HDPE, tapón a prueba de manipulación
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Descripción
- Resistente a fracturas
- Translúcido
- Tapón con bisagra a prueba de manipulación
- Montado
- Estéril
- Graduados
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Translúcido |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 100/caja |
Cantidad | 100/caja |
Esterilidad | Estéril |
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tipo de tapón | Tapón con bisagra a prueba de manipulación |
Graduated | Sí |
Forma | Cuadrada |