Learn More
BRAND™ Superficie de manchado
12 cavidades pulidas
Marca: BRAND™ 473500
99.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Especificaciones
Superficie de manchado | |
Vidrio sodocálcico | |
1 | |
130 x 100 x 6 mm |