Learn More
3M™ Mangueras espiraladas
Marca: 3M™ 7000042678
165.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Especificaciones
Manguera espiralada | |
Aire comprimido | |
1 unidad | |
7,5 m |