Learn More
Corning™ Concentradores Spin-X™ UF
Dispositivos de ultrafiltración desechables de un solo uso con membranas de polietersulfona (PES) para la concentración de centrífuga y/o purificación de líquidos biológicos y soluciones acuosas.
133.78€ - 201.03€
Especificaciones
Material del tapón | Polipropileno |
---|---|
Color | Blanco |
Tipo de filtro | Centrífuga |
Material | Poliestersulfona (PES) |
Material (membrana) | Poliestersulfona (PES) |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Área de filtración | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Área de filtración | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11383785
|
Corning™
431477 |
500 μl | 25/paq. | 0,5 cm2 | 5000 |
133.78€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11303795
|
Corning™
431479 |
500 μl | 25/paq. | 0,5 cm2 | 30.000 |
135.76€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11393785
|
Corning™
431478 |
500 μl | 25/paq. | 0,5 cm2 | 10.000 |
135.76€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11313795
|
Corning™
431480 |
500 μl | 25/paq. | 0,5 cm2 | 50.000 |
135.76€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11373795
|
Corning™
431486 |
6 mL | 25/paq. | 2,5 cm2 | 100.000 |
201.03€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11333795
|
Corning™
431482 |
6 mL | 25/paq. | 2,5 cm2 | 5000 |
201.03€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11343795
|
Corning™
431483 |
6 mL | 25/paq. | 2,5 cm2 | 10.000 |
201.03€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11323795
|
Corning™
431481 |
500 μl | 25/paq. | 0,5 cm2 | 100.000 |
135.76€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11363795
|
Corning™
431485 |
6 mL | 25/paq. | 2,5 cm2 | 50.000 |
201.03€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11353795
|
Corning™
431484 |
6 mL | 25/paq. | 2,5 cm2 | 30.000 |
201.03€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11383795
|
Corning™
431487 |
20 mL | 12/paq. | 6 cm2 | 5000 |
144.23€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11393795
|
Corning™
431488 |
20 mL | 12/paq. | 6 cm2 | 10.000 |
144.23€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11303805
|
Corning™
431489 |
20 mL | 12/paq. | 6 cm2 | 30.000 |
144.23€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11323805
|
Corning™
431491 |
20 mL | 12/paq. | 6 cm2 | 100.000 |
144.23€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11313805
|
Corning™
431490 |
20 mL | 12/paq. | 6 cm2 | 50.000 |
144.23€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Membranas de polietersulfona de usos múltiples para una recuperación excelente de la fracción retenida.• Poco ensuciamiento, flujo excepcional y amplio intervalo de pH Las membranas de polietersulfona no presentan interacciones hidrófobas ni hidrófilas.
• Los diseños avanzados y los materiales de baja adsorción ofrecen velocidades de procesamiento más rápidas y una recuperación más alta de las muestras concentradas
Especificaciones
Polipropileno | |
Centrífuga | |
Poliestersulfona (PES) | |
Concentrador de ultrafiltración |
Blanco | |
Poliestersulfona (PES) | |
Concentración, desalinización de proteínas, enzimas, anticuerpos monoclonales, inmunoglobulinas, extracción de aminoácidos y nucleótidos etiquetados, preparación de muestras de HPLC, desproteinización de muestras, recuperación de biomoléculas de sobrenadantes de cultivos celulares, lisados |