Learn More
Corning™ Inserto de tubo de centrífuga sin membrana Spin-X™
No estériles y certificadas como apirógenas
Marca:  Corning™ 9301
Detalles adicionales : Peso : 0.49895kg
Código de producto. 10486393
  • 363.82€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los filtros para tubos de centrífuga Spin-X constan de una unidad de filtración con membrana dentro de un tubo para microcentrífuga.
  • Usos: Eliminación de bacterias, células y partículas de líquidos; preparación de muestras para HPLC; eliminación de ADN de geles de agarosa o acrilamida. La RCF máxima es de 16,000 x g.
Información de órdenes
Solo inserto (tubo de microcentrífuga no incluido).
Especificaciones
Especificaciones
No estéril
2 mL