Learn More
Buerkle™ Conjunto de bandeja de laboratorio para recogida de derrames
Utilice el juego de bandejas de apilamiento de polipropileno Buerkle™ en el laboratorio. Este conjunto de bandejas no es apto para armarios o lavavajillas con control de temperatura y es resistente a temperaturas de hasta + 60 °C (durante un corto espacio de tiempo hasta + 80 °C.)
Brand: Buerkle™ 4201-0100
166.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 7.27000kg
Description
- Disponible en juegos de 4 o 6 bandejas;
- Polipropileno, blanco
- Fabricado con moldeo por inyección
- Las bandejas se pueden anidar
Specifications
39 l | |
Juego de 6 bandejas anidadas | |
120, 140, 160, 65 y 75 mm | |
Polipropileno | |
310, 370, 520, 634 y 846 mm | |
30,98; 36,98; 51,99; 63,39; 84,58 y 22,98 cm (1,65; 2,55; 2,95; 4,72; 5,51 y 6,29 in) | |
30,98; 36,98; 51,99; 63,39; 84,58 y 22,98 cm (12,2; 14,56; 20,47; 24,96; 33,3 y 9,05 in) |
180 × 230 × 42 mm, 250 × 310 × 65 mm, 310 × 370 × 75 mm, 420 × 520 × 120 mm, 534 × 634 × 140 mm, 648 × 846 × 160 mm | |
Blanco | |
250, 310, 420, 534 y 648 mm | |
Juego de bandejas de laboratorio | |
30,98; 36,98; 51,99; 63,39; 84,58 y 22,98 cm (21; 25,51; 7,08; 9,84; 12 y 16,53 pulg) | |
Rectangulares |