Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana Spectra/Por™ 7 (sin metales pesados ni azufre):1 MWCO de 1000 a 50,000 Daltons.
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
315.18€ - 575.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de membrana Spectra/Por 7 |
---|---|
Material | Celulosa regenerada |
Longitud (imperial) | 16,4 ft |
Longitud (métrico) | 5 m |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Cantidad | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Cantidad | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11415879
|
Spectrum™
132104 |
0,94 in | 24 mm | Cada uno | 1 kD |
575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11540980
|
Spectrum™
132103 |
0,45 in | 11,5 mm | Cada uno | 1 kD |
575.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11425879
|
Spectrum™
132105 |
1,77 in | 45 mm | Cada uno | 1 kD |
575.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11435909
|
Spectrum™
132108 |
0,94 in | 24 mm | Cada uno | 2 kD |
570.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11445909
|
Spectrum™
132109 |
1,14 in | 29 mm | Cada uno | 2 kD |
570.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11425909
|
Spectrum™
132107 |
0,45 in | 11,5 mm | Cada uno | 2 kD |
570.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11455909
|
Spectrum™
132110 |
0,45 in | 11,5 mm | Cada uno | 3,5 kD |
570.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11475909
|
Spectrum™
132112 |
1,35 in | 34,4 mm | Cada uno | 3,5 kD |
575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11465909
|
Spectrum™
132111 |
1,14 in | 29 mm | Cada uno | 3,5 kD |
403.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11405919
|
Spectrum™
132113 |
0,29 in | 7,5 mm | Cada uno | 8 kD |
498.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11485909
|
Spectrum™
132114 |
0,59 in | 15 mm | Cada uno | 8 kD |
540.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11425919
|
Spectrum™
132131 |
1,25 in | 32 mm | Cada uno | 8 kD |
515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11415919
|
Spectrum™
132115 |
0,8 in | 20,4 mm | Cada uno | 8 kD |
375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11495909
|
Spectrum™
132116 |
1 pulg | 25,5 mm | Cada uno | 8 kD |
515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11455919
|
Spectrum™
132117 |
0,29 in | 7,5 mm | Cada uno | 10 kD |
431.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11475919
|
Spectrum™
132119 |
0,8 in | 20,4 mm | Cada uno | 10 kD |
570.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11485919
|
Spectrum™
132120 |
1,14 in | 29 mm | Cada uno | 10 kD |
570.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11425929
|
Spectrum™
132121 |
0,29 in | 7,5 mm | Cada uno | 15 kD |
375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11445929
|
Spectrum™
132122 |
0,59 in | 15 mm | Cada uno | 15 kD |
375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11455949
|
Spectrum™
132125 |
0,29 in | 7,5 mm | Cada uno | 25 kD |
467.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11435949
|
Spectrum™
132126 |
0,7 in | 17,8 mm | Cada uno | 25 kD |
575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11465929
|
Spectrum™
132124 |
1,14 in | 29 mm | Cada uno | 15 kD |
515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11445949
|
Spectrum™
132127 |
0,85 in | 21,6 mm | Cada uno | 25 kD |
575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11455929
|
Spectrum™
132123 |
0,8 in | 20,4 mm | Cada uno | 15 kD |
375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10749445
|
Spectrum™
132128 |
0,29 in | 7,5 mm | Cada uno | 50 kD |
575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10071954
|
Spectrum™
132129 |
0,7 in | 17,8 mm | Cada uno | 50 kD |
575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10031954
|
Spectrum™
132130 |
0,85 in | 21,6 mm | Cada uno | 50 kD |
575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11465919
|
Spectrum™
132118 |
0,59 in | 15 mm | Cada uno | 10 kD |
570.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11435929
|
Spectrum™
128458 |
0,149 in | 3,8mm | 1/pack | 15000 días |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministra como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con de 1000 a 50,000 puntos de corte de peso molecular.
- Transparentes y flexibles
- Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
- Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
- El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
- Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Tubos de membrana Spectra/Por 7 | |
16,4 ft | |
Transparente | |
De 39,2° a 249,8 °F | |
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización |
Celulosa regenerada | |
5 m | |
Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 % | |
De 4 °C a 121 °C |