Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis Spectra/Por™ 1 RC con MWCO de 6000 a 8000 daltons
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
462.00€ - 655.00€
Especificaciones
MWCO | De 6 a 8 kD |
---|---|
Material | Celulosa regenerada |
Intervalo de temperatura (imperial) | De 39,2° a 249,8 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 121 °C |
Cantidad | Cada uno |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11425849
|
Spectrum™
132660 |
1 pulg | 25,5 mm | 100 pies | 30,5 m |
515.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11405849
|
Spectrum™
132650 |
0,57 in | 14,6 mm | 100 pies | 30,5 m |
495.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11415849
|
Spectrum™
132655 |
0,8 in | 20,4 mm | 100 pies | 30,5 m |
495.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11455849
|
Spectrum™
132675 |
3 pulg | 76 mm | 49,2 ft | 15 m |
655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11445849
|
Spectrum™
132670 |
2,51 in | 64 mm | 49,2 ft | 15 m |
645.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11495839
|
Spectrum™
132645 |
0,25 in | 6,4 mm | 49,8 ft | 15,2 m |
462.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11435849
|
Spectrum™
132665 |
1,25 in | 32 mm | 100 pies | 30,5 m |
605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministra como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con de 1000 a 50,000 puntos de corte de peso molecular.
- Transparentes y flexibles
- Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
- Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
- El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
- Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
De 6 a 8 kD | |
De 39,2° a 249,8 °F | |
Cada uno |
Celulosa regenerada | |
De 4 °C a 121 °C | |
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización |