Learn More
Thermo Scientific™ Patrones para espectrofotómetros SPECTRONIC™
Los patrones Thermo Scientific™ SPECTRONIC permiten comprobar el rendimiento y la precisión de su espectrofotómetro en su propio laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 840-253100
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Compruebe el rendimiento y la precisión de su espectrofotómetro en el laboratorio con los patrones Thermo Scientific™ SPECTRONIC. Este kit es tan fácil de usar como una cubeta estándar y contiene:
- Patrones de vidrio de densidad neutra calibrada para comprobar la precisión fotométrica a valores nominales de 0,3 A, 0,5 A, 1 A y 1,5 A.
- Patrón calibrado para comprobar la precisión de la longitud de onda a longitudes de onda nominales de 400 nm, 522 nm y 777 nm.
- Filtro para comprobar la luz difusa en instrumentos UV-Vis a 220 nm.
- Filtro para comprobar la luz difusa en instrumentos Vis a 400 nm.
Conjunto de 7 piezas de vidrio montadas en bastidores metálicos con el tamaño adecuado para ajustarse a portacubetas cuadradas.
- Cuatro patrones de vidrio de densidad neutra calibrada para comprobar la precisión fotométrica a valores nominales de 0,3 A, 0,5 A, 1 A y 1,5 A.
- Los patrones se calibran a 440 n, 465 nm, 546,1 nm, 590 nm y 635 nm
- Un patrón calibrado para comprobar la precisión de la longitud de onda a longitudes de onda nominales de 400 nm, 522 nm y 777 nm.
- La simetría de los picos permite que las pruebas de precisión de la longitud de onda sean independientes del ancho de banda espectral (entre 1 nm y 10 nm) del instrumento que se va a probar.
- 1 filtro para comprobar la luz difusa en instrumentos UV-Vis a 220 nm.
- 1 filtro para comprobar la luz difusa en instrumentos Vis a 400 nm.
- Cada conjunto de patrones SPECTRONIC se prueba y certifica individualmente para confirmar la precisión según los valores trazables al Instituto estadounidense de normas y tecnología (NIST) u otros patrones primarios.
- Los filtros se suministran en un recipiente de almacenamiento de plástico resistente.
- Thermo Fisher Scientific ofrece un servicio de recalibración. El intervalo de recalibración recomendado es de dos años.
Nota: Los filtros de luz difusa deben boquear la luz completamente en la longitud de onda de medición y, por tanto, no se pueden calibrar.
Especificaciones
Kit de patrones 2 SPECTRONIC | |
Consulte la descripción del producto |