Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200
Accesorios para el espectrofotómetro Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200
61.25€ - 105.00€
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11833784
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
222-265600
Rack para cubetas
61.25€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
15287116
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
840-250500
Portaceldas rectangular de 100 mm para SPECTONIC 200/200E.
El portaceldas se monta en el revestimiento del compartimento para muestras SPEC 200 para una instalación «drop-in».
100.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
15661794
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
840-250700
Compartimento de muestras SPECTRONIC 200/200E de repuesto con plataforma estándar para tubo de ensayo y cubeta de 10 mm
105.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Accesorios para el espectrofotómetro Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200
El SPECTRONIC 200 es un espectrofotómetro robusto y fácil de utilizar, ideal para aplicaciones rutinarias. Las prestaciones del software integrado, que se controla con un intuitivo teclado de navegación y una pantalla a todo color, superan todas las expectativas.
Diseño práctico y robusto
  • Al no contener piezas internas, no hay desgaste posible.
  • El compartimento de muestras es extraíble, lo que facilita su limpieza.
  • Su estructura polimérica resiste la corrosión de soluciones ácidas u oxidantes.
  • El teclado de navegación y los menús en pantalla resultarán familiares para cualquier usuario.
  • Su reducido tamaño ahorra espacio en el laboratorio.
  • Los portacubetas de ambos lados del compartimento de muestras facilitan el seguimiento de las muestras.
  • No necesita ordenador ni cable serie; basta conectarlo para medir.
La herramienta perfecta para mediciones espectroscópicas de rutina
  • La pantalla LCD en color, de gran tamaño y nitidez, puede ajustarse en el ángulo perfecto para que la vea cualquier técnico.
  • El compartimento de muestras estándar se adapta tanto a cubetas cuadradas de 10 mm como a tubos de ensayo de hasta 25 mm (1 pulgada) de diámetro.
  • El sistema óptico, inmune a la luz ambiental, permite analizar tubos de ensayo largos con la tapa abierta.
  • El modo analizador permite programar métodos estándar
  • La característica de impresión de pantalla facilita el registro permanente de los datos.
  • Los análisis cuantitativos con un factor o hasta cuatro patrones ofrecen confianza
  • El software Thermo Scientific piQue disponible para ordenador controla el instrumento y ofrece opciones de manipulación de datos, almacenamiento e impresión de informes.
Quiere conservar su antiguo modelo Thermo Scientific Spec 20 o GENESYS 20
  • El SPECTRONIC 200 emula la interfaz y los controles del instrumento antiguo para integrarse perfectamente en su laboratorio