Learn More
Socorex™ Spare Kit Bag, Socorex™ 187 Syringe
Replace valve assembly parts for the Socorex™ 187 Tube Filling syringe if necessary. Socorex™ Spare Kit Bag, Socorex™ 187 Syringe includes all the spare parts needed for repair/replacement of your Socorex™ 187 Syringe valve.
7.60€ - 9.60€
Especificaciones
Incluye | 2 resortes, 2 bolas, 2 arandelas de válvula, una arandela de cilindro |
---|---|
Tipo de producto | Kit de piezas de repuesto |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10633633
|
Socorex™
1.187.7210 |
Jeringa de alimentación con tubo Sotorex 187, 10 ml |
9.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10580943
|
Socorex™
1.187.7202 |
Jeringa de alimentación con tubo Sotorex 187, 2 ml |
9.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10631903
|
Socorex™
1.187.72005 |
Jeringa de alimentación con tubo Sotorex 187, 0,5 ml |
7.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Spare parts for Socorex™ 187 Tube Feeding Syringe models based on syringe volume.
- Each bag includes the following:
- 2/ea. springs.
- 2/ea. balls.
- 2/ea. valve washers.
- 1/ea. barrel washer.
Especificaciones
2 resortes, 2 bolas, 2 arandelas de válvula, una arandela de cilindro | |
Kit de piezas de repuesto |