Learn More
Bel-Art™ Indicador de flujo de poliestireno SP Scienceware™ Roto-Flo™ para diámetros internos de 7,9 a 11 mm Tubos de conducción
El indicador de flujo con ruedas de paletas verdes sigue el flujo
Marca:  Bel-Art™ H19937-0003
Detalles adicionales : Peso : 0.01128kg
Código de producto. 11392214
  • 25.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Compatible con tubos de diámetro interno de 7,9 a 11 mm
  • Extremos de tubos dentados
Especificaciones
Especificaciones
Indicador de flujo