Learn More
3M™ Medidor de nivel acústico SoundPro™ serie SE/DL SP-DL-2-1/3
El medidor de nivel acústico 3M™ SoundPro™ serie SE/DL SP-DL-2-1/3 de clase 2 proporciona monitorización de nivel de sonido y análisis de datos completos.
Marca: 3M™ 7100010781
Detalles adicionales : Peso : 2.13400kg
Descripción
- Unidad de clase/tipo 2 con accesorios de serie y Octave RTA 1/1 y 1/3
- Calibración rápida de teclado
- SLM (2) de banda ancha virtual de tarjeta de memoria SD extraíble
- Registro completo de datos de la sesión, el estudio y el historial de tiempo
- 4 pilas de botón AA alcalinas
- Pilas de hidruro metálico de níquel (pilas de botón NiMH) opcionales disponibles
Especificaciones
>10 hours | |
28,2 x 7,9 x 4,1 cm | |
Monitorización de área (medidor de nivel acústico) |
IEC 61326-1 (2005), IEC 61672-1 (2002), ANSI S1.4 (R2006), ANSI S1.43 (R2007), IEC 61260 (2001), ANSI S1.11 (R2009), CE, WEEE, RoHS | |
Medidor del nivel acústico |