Learn More
3M™ Medidor de nivel acústico serie SE 402-IS Sound Examiner 400
Medidor de nivel acústico SE 402-IS 3M™ Sound Examiner 400 Series es un medidor intrínsecamente seguro diseñado para medir con precisión los niveles de ruido en entornos muy variables.
Marca: 3M™ 7100015833
Detalles adicionales : Peso : 1.93200kg
Descripción
- Intrínsecamente segura
- SPL, LMAX, LMIN, pico, LEQ/LAVG, tiempo transcurrido
- Intervalos de registro de datos variables a seleccionar por el usuario
- Batería de litio recargable
- Almacene numerosos estudios de ruido en la memoria para su descarga
- Micrófono tipo/clase 1 extraíble
- Clase 2
- Interfaz de usuario en varios idiomas
Especificaciones
18 horas | |
28,4 x 7,1 x 3,3 cm | |
Medidor del nivel acústico | |
Monitorización de área (medidor de nivel acústico) |