Learn More
Thermo Scientific™ Serie de ultracentrífugas Sorvall™ WX+
Maximice el espacio en su laboratorio con el tamaño reducido de la serie de ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+.
81380.00€ - 95935.00€
Especificaciones
Requisitos eléctricos 208/240V/50/60 Hz
Perfil (aceleración/frenado) 10/11 (10 y punto inactivo)
Tipo Centrífuga de suelo
Refrigerado
Amperaje 16/20 A
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Refrigerado Capacidad Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Refrigerado Capacidad Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
15362177
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75000100
Ultracentrífuga Sorvall WX 100+ 6 x 250 mL 208/240V/50/60 Hz
95935.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15352177
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75000090
Ultracentrífuga Sorvall WX 90+ 6 x 250 mL 208/240V/50/60 Hz
83665.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15342177
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75000080
Ultracentrífuga Sorvall WX 80+ 6 x 250 mL 208/240V/50/60 Hz
81380.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Maximice el espacio en su laboratorio con el tamaño reducido de la serie de ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+. Con una capacidad para centrifugar de hasta 100.000 rpm, estas ultracentrífugas Sorvall WX+ ofrecen la velocidad y el rendimiento necesarios para sus aplicaciones de procesamiento de alto rendimiento. Además, los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™  Fiberlite™ son ligeros y resistentes a la fatiga, por lo que no es necesario reducir su velocidad a lo largo del tiempo. También disponen de una intuitiva interfaz de pantalla táctil de fácil acceso y una tolerancia de desequilibrio para reducir el tiempo de preparación.
  • Disponible en modelos de 80.000, 90.000 y 100.000 rpm con RFC de hasta 802.000 x g.
  • El poco espacio que ocupa es idóneo para los laboratorios con espacio limitado, mientras que la baja altura de la pletina (86,3 cm/33,9 pulgadas) hace fácil la carga y la descarga del rotor.
  • El diseño sin pernos simplifica enormemente la instalación y ofrece una gran flexibilidad de reubicación dentro de una instalación. 
  • Sistema de rotores con bloqueo automático que ofrece la seguridad de que el rotor se bloqueará de forma segura y automática
  • Intuitiva pantalla táctil LCD a pleno color que facilita el funcionamiento y la programación. Situada en la parte frontal del instrumento, esta pantalla gráfica, por la que es muy fácil navegar, proporciona acceso rápido a todas las funciones y menús. 
  • Controle el estado del instrumento desde cualquier punto del laboratorio con la barra luminosa de estado, nuestra barra LED de 47 cm de longitud multicolor y programable instalada en la parte frontal del instrumento para facilitar la visibilidad.
  • La compensación automática de equilibrado de los tubos acelera la preparación de muestras al permitir el equilibrado visual de las muestras de hasta 5 mm.
La amplia gama de rotores para la serie de ultracentrífugas Sorvall WX+ admite desde microtubos hasta frascos de 250 ml, lo que da flexibilidad a las aplicaciones a medida que va evolucionando el enfoque de investigación del laboratorio.
Elija los rotores de fibra de carbono Fiberlite para una durabilidad inigualable y un alto rendimiento.
  • Su resistencia a la fatiga ofrece integridad estructural, lo que elimina la necesidad de disminuir o limitar la velocidad durante el ciclo de vida del rotor.
  • El diseño resistente a la corrosión protege de los daños causados por la humedad, los productos químicos, las soluciones alcalinas y otras sales del laboratorio.
  • Los rotores ligeros se caracterizan por una ergonomía mejorada para conseguir un entorno de trabajo más seguro y reducir al mínimo el riesgo de daños en las centrífugas.
  • Reparables
  • Inversión segura y respaldada por una garantía de 15 años†
Nuestras ultracentrífugas Sorvall WX+ optimizan su inventario actual de rotores al aceptar ultrarrotores de la mayoría de los principales fabricantes. Para obtener más información, consulte a su representante de ventas.
Complete su sistema de ultracentrífugas Sorvall WX+ con una versátil selección de tubos de ultracentrífugas, y proteja su inversión con una completa oferta de servicio y asistencia técnica.
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
Especificaciones
Especificaciones
208/240V/50/60 Hz
Centrífuga de suelo
16/20 A
34,6 in
27,2 in
51 dBA (a velocidad establecida, en condiciones de prueba interna) medidos a 1 m delante del instrumento
31,1 in
CE y cCSAus
Individual
859,8 lb (390 kg)
CE y cCSAus
Sorvall™
Eficiencia energética, menos residuos
10/11 (10 y punto inactivo)
1 kW o menos
88 cm
69 cm
Sistema de refrigeración de módulo térmico (sin CFC/HCFC/HFC), refrigeración termoeléctrica en estado sólido (sin CFC)
79 cm
6 x 250 mL
88 x 79 x 69 cm (34,6 x 31,1 x 27,2 pulg)
1000 programas con centrifugaciones programadas
0°C a 40°C
10°C a 30°C